Learn More
4-cloro-3-nitroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-nitroquinoline |
| CAS | 39061-97-7 |
| Fórmula molecular | C9 H5 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(9)12(13)14/h1-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cnc2ccccc2c1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-nitroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 208.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.004 |