Learn More
4-Cloro-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10146397 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10146397 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10146397 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429930050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitropyridine
CAS 13091-23-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C to 37.5°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Número MDL MFCD02683025
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chloropyridine, 3-nitro-4-chloro-pyridine, zlchem 251, pubchem9253, 4chloro-3-nitropyridine, acmc-1bo4s, 4-chloro-3-nitro pyridine, 3-nitro-4-chloro pyridine
Clave InChI JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 158.54
PubChem CID 2735781
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-nitropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.