Learn More
(4-Cloro-3-nitrofenil)fenil-metanano, TRC
Código de producto. 30354194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354194 10 g 10 g
30355481 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37904010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56107-02-9
Fórmula molecular C13H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 261.66
Nombre IUPAC (4-cloro-3-nitrofenil)-fenilmetanona
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chloro-3-nitrophenyl)phenyl-methanone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8ClNO3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15(17)18)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0193