Learn More
Isotiocianato de 4-cloro-3-nitrofenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10506035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10506035 5 g 5 g
10016662 10 g 10 g
10162884 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10506035 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01784DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 127142-66-9
Fórmula molecular C7H3ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 214.623
Clave InChI ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
PubChem CID 145581
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isotiocianato-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.63
Porcentaje de pureza 97%