Learn More
(4-cloro-3-nitrofenil)-(2-tienil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chloro-3-nitrophenyl)-(2-thienyl)methanone |
| CAS | 31431-18-2 |
| Fórmula molecular | C11 H6 Cl N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6ClNO3S/c12-8-4-3-7(6-9(8)13(15)16)11(14)10-2-1-5-17-10/h1-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | (4-cloro-3-nitrofenil)-tiofen-2-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.9757 |