Learn More
4-cloro-3-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-nitrophenol |
| CAS | 610-78-6 |
| Fórmula molecular | C6H4ClNO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenol, NSC 211001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.988 |