Learn More
4-cloro-3-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398225 25 g 25 g
11388225 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398225 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10108.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-78-6 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-78-6
Fórmula molecular C6H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 173.552
Número MDL MFCD00043546
Clave InChI JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69127
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrophenol
Punto de fusión 124°C to 129°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Beilstein 2094546
Sinónimo phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 99%