Learn More
4-Cloro-3-nitrocumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332097 5 g 5 g
11322097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07908.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38464-20-9 | Molecular Formula: C9H4ClNO4 | Molecular Weight: 225.584 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 4-cloro-3-nitrocumarina se utiliza en la síntesis y actividad antimicrobiana de los nuevos derivados de la cumarina del 4-heteroarilamino que contienen nitrógeno y azufre como heteroátomos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38464-20-9
Fórmula molecular C9H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 225.584
Número MDL MFCD00051670
Clave InChI OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrocoumarin, 4-chloro-3-nitro-2h-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-chromen-2-one, 3-nitro-4-chlorocoumarin, pubchem8672, acmc-1ahgg, 4-chloranyl-3-nitro-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-chloro-3-nitro
PubChem CID 688979
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitrocromon-2-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrocoumarin
Punto de fusión ∽162°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 883649
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.59
Porcentaje de pureza 98%