Learn More
Éster metílico del ácido 4-cloro-3-nitrocinámico, TRC
Código de producto. 30366653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366653 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5971635G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester
CAS 877065-30-0
Fórmula molecular C10H8ClNO4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (E)-3-(4-cloro-3-nitrofenil)prop-2-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 241.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0142