Learn More
Alcohol de 4-cloro-3-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458656 5 g 5 g
11468656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16024.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55912-20-4 | C7H6ClNO3 | 187.579 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55912-20-4
Fórmula molecular C7H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 187.579
Número MDL MFCD00007086
Clave InChI QLLRQJDSYJIXTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrobenzyl alcohol, 4-chloro-3-nitrophenyl methanol, 4-chloro-3-nitrobenzylalcohol, 4-chloro-3-nitrobenzenemethanol, 3-nitro-4-chlorobenzyl alcohol, acmc-1ayo8, qllrqjdsyjixtn-uhfffaoysa, benzenemethanol,4-chloro-3-nitro, benzenemethanol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenyl-methanol
PubChem CID 91933
Nombre IUPAC (4-cloro-3-nitrofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 62°C to 64°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.58
Porcentaje de pureza 98%