Learn More
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 38818-50-7 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl2NO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-3-nitro-benzoyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzoic Acid Chloride, 3-Nitro-4-chlorobenzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)10(12)13/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-cloro-3-nitrobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.949 |