Learn More
4-cloro-3-nitrobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30180188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180188 25 g 25 g
30179774 5 g 5 g
30180167 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38059025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-17-5
Fórmula molecular C7 H3 Cl F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 225.55
Sinónimo 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitro-toluene, (3-Nitro-4-chlorophenyl)trifluoromethane;
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9804