Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400393 100 g 100 g
11410393 500 g 500 g
11420393 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11488.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-17-5
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 225.55
Número MDL MFCD00007084
Clave InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
PubChem CID 8462
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.535
Punto de ebullición 221°C to 223°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 100 g
Número UN UN2307
Beilstein 523986
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride