Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435437 100 g 100 g
11425437 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23451.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56107-02-9 | C13H8ClNO3 | 261.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56107-02-9
Fórmula molecular C13H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 261.66
Número MDL MFCD00007081
Clave InChI YBDBYPQFIMSFJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrobenzophenone, methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl methanone, 3-nitro-4-chlorobenzophenone, chembl53270, 4-chloro-3-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-chloro-3-nitro-phenyl-phenyl-methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-20amlb
PubChem CID 41743
Nombre IUPAC (4-cloro-3-nitrofenil)-fenilmetanona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Punto de fusión 104°C to 106°C
Punto de ebullición 233°C to 235°C (12 mmHg)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.66
Porcentaje de pureza 99%