Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440503 100 g 100 g
11420503 5 g 5 g
11430503 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12648.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 939-80-0 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 939-80-0
Fórmula molecular C7H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.563
Número MDL MFCD00016987
Clave InChI XBLPHYSLHRGMNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-nitro, 4-chlor-3-nitrobenzonitril, 2-chloro-5-cyanonitrobenzene, 4-chlor-3-nitrobenzonitril czech, 4-chloro-3-nitro-benzonitril, chembl54162, 4-09-00-01227 beilstein handbook reference, 4-chloro-3-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 13655
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1639111
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.57
Porcentaje de pureza 98%