Learn More
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490177 5 g 5 g
11400187 25 g 25 g
11410187 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21632.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-08-5 | C6H3Cl2NO4S | 256.053 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-08-5
Fórmula molecular C6H3Cl2NO4S
Peso molecular (g/mol) 256.053
Número MDL MFCD00007440
Clave InChI SEWNAJIUKSTYOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitro, yellow sulfon chloride, 3-nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-3-nitro benzene sulfonyl chloride, chloro 4-chloro-3-nitrophenyl sulfone, ksc486m2p, sewnajiukstyop-uhfffaoysa
PubChem CID 7323
Nombre IUPAC cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 58°C to 61°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1978600
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.07
Porcentaje de pureza 98%