Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470034 10 g 10 g
11480034 50 g 50 g
11490034 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13549.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16588-34-4
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.56
Número MDL MFCD00007078
Clave InChI HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
PubChem CID 85505
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 61°C to 65°C
Cantidad 10 g
Beilstein 778323
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 97%