Learn More
4-cloro-3-nitroanisol, TRC
Código de producto. 30356564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356564 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30356564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38170350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitroanisole
CAS 10298-80-3
Fórmula molecular C7H6NO3Cl
Cantidad 50 mg
Sinónimo NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
SMILES COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metoxi-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 187.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0036