Learn More
4-Cloro-3-nitro-2-piridona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362737 25 g 25 g
11352737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15686.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 165547-79-5 | C5H3ClN2O3 | 174.54 g/mol
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone finds an important application as raw material in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-3-nitro-2-piridona encuentra una importante aplicación como materia prima en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. También se utiliza como intermediario en agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165547-79-5
Fórmula molecular C5H3ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 174.54
Número MDL MFCD03093067
Clave InChI UKIZCTHOMJXNIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine, 4-chloro-3-nitropyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitropyridone, 4-chloro-3-nitro-2-pyridone, 4-chloro-3-nitropyridin-2 1h-one, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-chloro-3-nitro, pubchem6547, acmc-209dsr
PubChem CID 519282
Nombre IUPAC 4-cloro-3-nitro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Punto de fusión 222°C to 224°C
Cantidad 25 g
Beilstein 149557
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.54
Porcentaje de pureza 98%