Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348956 1 g 1 g
11355325 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19558.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19524-08-4
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Número MDL MFCD03092890
Clave InChI WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-methylpyridine hydrochloride, 4-chloro-3-picoline hcl, 4-chloro-3-methylpyridine hcl, 4-chloro-3-picoline hydrochloride, pyridine, 4-chloro-3-methyl-, hydrochloride, 4-chloro-3-methylpyridinehydrochloride, acmc-20amlc, pubchem9218, ksc495e6r, 4-chloro-3methylpyridine hydrochloride
PubChem CID 16217655
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilpiridina; clorhidrato
SMILES CC1=C(C=CN=C1)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼185°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 107953
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 97%