Learn More
(4-Cloro-3-metilfenil)hidrazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30367605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30367605 250 mg 250 miligramos
30352615 100 mg 100 miligramos
30349146 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30367605 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC371320250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 221687-08-7
Fórmula molecular C7H9ClN2.HCl
Peso molecular (g/mol) 193.07
Sinónimo (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride
Nombre IUPAC (4-cloro-3-metilfenil)hidrazina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cc(NN)ccc1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9ClN2.ClH/c1-5-4-6(10-9)2-3-7(5)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0221