Learn More
(4-Cloro-3-metilfenil)hidrazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30352615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352615 100 mg 100 miligramos
30367605 250 mg 250 miligramos
30349146 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC371320100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221687-08-7
Fórmula molecular C7H9ClN2.HCl
Peso molecular (g/mol) 193.07
Sinónimo (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride
Nombre IUPAC (4-cloro-3-metilfenil)hidrazina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cc(NN)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9ClN2.ClH/c1-5-4-6(10-9)2-3-7(5)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0221