Learn More
4-cloro-3-metilfenol, TRC
Código de producto. 30136285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136285 250 g 250 g
30135265 100 g 100 g
17993895 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369765250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-50-7
Fórmula molecular C7 H7 Cl O
Peso molecular (g/mol) 142.58
Sinónimo m-Cresol, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-3-methylphenol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 3-Methyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aldecoc XD, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, Chlorocresol, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilfenol
SMILES Cc1cc(O)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0185
Porcentaje de pureza >95%