Learn More
4-Cloro-3-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395129 100 g 100 g
11305139 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11395129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17823.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 59-50-7 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-50-7
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00002323
Clave InChI CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylphenol
Punto de fusión 64°C to 68°C
Punto de ebullición 234°C to 236°C
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3437
Beilstein 1237629
Índice Merck 14,2133
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 99%