Learn More
Ácido 4-cloro-3-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348215 50 g 50 g
11328215 2 g 2 g
11338215 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08533.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7697-29-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-29-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00045853
Clave InChI MRUKIIWRMSYKML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-m-toluic acid, 4-chloro-3-methyl-benzoic acid, 4-chloro-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl, m-toluic acid, 4-chloro, pubchem3666, 5-carboxy-2-chlorotoluene, acmc-1bg77, ksc497q5r, 4-chloranyl-3-methyl-benzoic acid
PubChem CID 282989
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC=C1Cl)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 212°C to 216°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1936535
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%