Learn More
Ácido 4-cloro-3-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490767 1 g 1 g
11400777 5 g 5 g
11410777 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23179.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 161950-10-3 | C7H8BClO2 | 170.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161950-10-3
Fórmula molecular C7H8BClO2
Peso molecular (g/mol) 170.40
Número MDL MFCD02683104
Clave InChI UZDPQDBLCJDUAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-methylbenzeneboronic acid, 4-chloro-3-methylphenyl boronic acid, 4-chloro-m-tolueneboronic acid, 4-chloro-m-tolylboronic acid, 4-chloro-3-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-methylphenyl, boronic acid, b-4-chloro-3-methylphenyl, acmc-209xzw, 4-chloro-3-methylphenylboronicacid, 3-methyl-4-chlorophenylboronic acid
PubChem CID 3786632
Nombre IUPAC Ácido (4-cloro-3-metilfenil)borónico
SMILES CC1=C(Cl)C=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 238°C to 242°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.4
Porcentaje de pureza 98%