Learn More
4-cloro-3-metilanilina, TRC
Código de producto. 30138319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138319 25 g 25 g
30138004 50 g 50 g
30008359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36907525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-75-9
Fórmula molecular C7 H8 Cl N
Peso molecular (g/mol) 141.6
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilanilina
SMILES Cc1cc(N)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylaniline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0345