Learn More
4-Cloro-3-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465876 25 g 25 g
11455876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22234.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7149-75-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-75-9
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00066332
Clave InChI HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 4-chloro-3-methyl, m-toluidine, 4-chloro, 3-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-m-toluidine, unii-6q2w6l7bwz, 6q2w6l7bwz, 4-chloro-3-methylphenylamine, 4-chloro-3-methyl-phenylamine, 4-chloro-3-methylphenyl amine
PubChem CID 23536
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylaniline
Punto de fusión 82°C to 85°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2239
Beilstein 636522
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%