Learn More
4-cloro-3-metil-2,2-difenilbutironitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile |
| CAS | 133132-74-8 |
| Fórmula molecular | C17H16ClN |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClN/c1-14(12-18)17(13-19,15-8-4-2-5-9-15)16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14H,12H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCl)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 269.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0971 |