Learn More
4-cloro-3-metil-2-butenonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-methy-2-butenenitrile |
| CAS | 4450-34-4 |
| Fórmula molecular | C5 H6 Cl N |
| Cantidad | 200 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6ClN/c1-5(4-6)2-3-7/h2H,4H2,1H3/b5-2+ |
| SMILES | C\C(=C/C#N)\CCl |
| Nombre IUPAC | (E)-4-cloro-3-metilbut-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 115.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0189 |