Learn More
4-cloro-3-metoxianilina, TRC
Código de producto. 30363068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363068 100 mg 100 miligramos
30358126 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC349625100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13726-14-2
Fórmula molecular C7H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 157.6
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metoxianilina
SMILES COc1cc(N)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methoxyaniline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0294