Learn More
4-cloro-3-metoxianilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13438628 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13438628 1 g 1 GR
13448628 5 g 5 GR
13458628 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438628 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448800010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13726-14-2
Fórmula molecular C7H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 157.60
Número MDL MFCD00672967
Clave InChI LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
PubChem CID 13103692
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methoxyaniline
Punto de fusión 78°C to 81°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(OCH3)NH2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-methoxyaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.