Learn More
4-Cloro-3-metoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317669 25 g 25 g
11397659 1 g 1 g
11307669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28331.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13726-14-2 | C7H8ClNO | 157.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13726-14-2
Fórmula molecular C7H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 157.60
Número MDL MFCD00672967
Clave InChI LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
PubChem CID 13103692
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methoxyaniline
Punto de fusión 78°C to 81°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2233
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 98%