Learn More
4-cloro-3-metaxi-2-metilpiridina N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide |
| CAS | 122307-41-9 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COc1c(Cl)cc[n+]([O-])c1C |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-metaxi-2-metil-1-oxidopiridina-1-ium |
| Peso molecular (g/mol) | 173.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0244 |