Learn More
4-Cloro-3-yodofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491070 1 g 1 g
11401080 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25547.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 202982-72-7 | C6H4ClIO | 254.451 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202982-72-7
Fórmula molecular C6H4ClIO
Peso molecular (g/mol) 254.451
Número MDL MFCD00070769
Clave InChI UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-chloro-3-iodo, acmc-20adn2, 4-chloro-3-iodo-phenol, phenol,4-chloro-3-iodo, 4-chloro-3-iodophenol
PubChem CID 22928729
Nombre IUPAC 4-cloro-3-yodofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-iodophenol
Punto de fusión 75°C to 77°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.45
Porcentaje de pureza 98%