Learn More
Ácido 4-cloro-3-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15219816 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15219816 5 g 5 g
15209816 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219816 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452710050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 42860-04-8
Fórmula molecular C7H4ClIO2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Número MDL MFCD00079732
Clave InChI SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-iodo, pubchem12500, 4-chloro-3-iodo benzoicacid, benzoic acid,4-chloro-3-iodo, zerenex e/9071913, buttpark 100\01-50
PubChem CID 2757616
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-3-yodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Punto de fusión 218.0°C to 219.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.47
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-iodobenzoic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación