Learn More
Ácido 4-cloro-3-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406337 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15406337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33513.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42860-04-8
Fórmula molecular C7H4ClIO2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Número MDL MFCD00079732
Clave InChI SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757616
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-3-yodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-iodo-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-iodo, pubchem12500, 4-chloro-3-iodo benzoicacid, benzoic acid,4-chloro-3-iodo, zerenex e/9071913, buttpark 100\01-50
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 97%