Learn More
4-cloro-3-(hidroximetil)-2H-1-benzopiran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-(hydroxymethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 773868-86-3 |
| Fórmula molecular | C10H7ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-4,12H,5H2 |
| SMILES | OCC1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-(hidroximetil)cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 210.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0084 |