Learn More
Éster etílico del ácido 4-cloro-3-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 335013-90-6 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(Cl)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-hidroxibenzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.024 |