Learn More
4-Cloro-3-fluoropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986451 25 g 25 g
11976451 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443160250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2546-56-7 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2546-56-7
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.53
Número MDL MFCD03453233
Clave InChI BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-chloro-3-fluoro, 3-fluoro-4-chloro pyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine hydrochloride, pubchem6667, 4-chloro-3fluoropyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine, acmc-209x6p, 4-chloro-3-fluoro-pyridin, 3-fluoro-4-chloro-pyridine, 4-chloro-3-fluoro-pyridine
PubChem CID 3852429
Nombre IUPAC 4-chloro-3-fluoropyridine
SMILES FC1=C(Cl)C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluoropyridine
Punto de fusión -27°C to 24°C
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 28°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.