Learn More
4-cloro-3-fluorofenilacetonitrilo, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile |
| CAS | 251570-03-3 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Cl F N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2 |
| SMILES | Fc1cc(CC#N)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(4-cloro-3-fluorofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 169.583 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.009 |