Learn More
4-Cloro-3-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478666 25 g 25 g
11458666 1 g 1 g
11468666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16029.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 348-60-7 | Molecular Formula: C6H4ClFO | Molecular Weight: 146.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-60-7
Fórmula molecular C6H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 146.55
Número MDL MFCD00042583
Clave InChI XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
PubChem CID 2724523
Nombre IUPAC 4-chloro-3-fluorophenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluorophenol
Punto de fusión 50°C to 54°C
Punto de ebullición 84°C (44 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 3236440
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.55
Porcentaje de pureza 98%