Learn More
Bromuro de 4-cloro-3-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471330 5 g 5 g
11461330 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26391.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206362-80-3 | C7H5BrClF | 223.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206362-80-3
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.47
Número MDL MFCD04115859
Clave InChI CNUYBEIHDWMLSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-3-fluorobenzyl bromide, 3-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 3-fluoro-4-chlorobenzylbromide, 4-chloro-3-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-3-fluorotoluene, 4-chloro-3 fluoro benzyl bromide, benzene, 4-bromomethyl-1-chloro-2-fluoro, pubchem4898, acmc-209fcn
PubChem CID 2783136
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-1-cloro-2-fluorobenceno
SMILES FC1=C(Cl)C=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 30°C to 33°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.48
Porcentaje de pureza 97%