Learn More
Ácido 4-cloro-3-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 403-17-8 |
| Fórmula molecular | C7H4ClFO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-3-fluoro-benzoic Acid, 3-Fluoro-4-chlorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Cl)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-3-fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9884 |