Learn More
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364078 5 g 5 g
11354078 1 g 1 g
11344078 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041365.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5527-95-7 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5527-95-7
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.556
Número MDL MFCD00143288
Clave InChI AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
Nombre IUPAC 4-cloro-3-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 46°C to 48°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 96°C (206°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido