Learn More
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732695 25 g Frasco de vidrio 25 g
10379200 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5527-95-7 | Molecular Formula: C7H4ClFO | Molecular Weight: 158.556 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5527-95-7
Número MDL MFCD00143288
Clave InChI AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
Nombre IUPAC 4-cloro-3-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46°C to 49°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 96.7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4ClFO
Fórmula lineal ClC6H3(F)CHO
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso molecular (g/mol) 158.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.