Learn More
4-cloro-3-fluoroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-fluoroaniline |
| CAS | 367-22-6 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl F N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-3-fluoro-aniline, 3-Fluoro-4-chloroaniline, 3-Fluoro-4-chlorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluoro-benzeneamine, 4-Chloro-3-fluorophenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3-fluoroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 145.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0095 |