Learn More
4-Cloro-3-fluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386509 1 g 1 g
15443417 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26148.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-22-6
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD01090987
Clave InChI ACMJJQYSPUPMPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-3-fluoroanline, 4-chloro-3-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-fluoro, 4-chloro-3-fluorophenylamine, pubchem1516, acmc-1co9a, 4-chloro-3-fluoro-aniline, 4-chloro-3-fluorobenzenamine, ksc226g4r
PubChem CID 2736511
Nombre IUPAC 4-cloro-3-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluoroaniline
Punto de fusión 59°C to 61°C
Cantidad 1 g
Olor Characteristic
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 99%