Learn More
4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451300 25 g 25 g
11431300 1 g 1 g
11441300 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26373.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151945-84-5 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone is a halogenated benzene derivative used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-cloro-3′-fluoroacetofenona es un derivado del benceno halogenado que se utiliza en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151945-84-5
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.58
Número MDL MFCD04115858
Clave InChI ATZHNDSADJDUPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chloro-3-fluorophenyl ethanone, 4'-chloro-3'-fluoroacetophenone, 4-chloro-3-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-chloroacetophenone, 1-4-chloro-3-fluoro-phenyl ethanone, 1-4-chloro-3-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-chloro-3-fluorophenyl, intermediates-zcf02162, 1-acetyl-4-chloro-3-fluorobenzene, 4-acetyl-1-chloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 3822077
Nombre IUPAC 1-(4-cloro-3-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 97%