Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-chloro-3-ethylphenol |
| CAS | 14143-32-9 |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 49.4°C to 54.3°C |
| Color | Incoloro o blanco amarillento |
| Punto de ebullición | 70°C to 80°C (0.2 Torr) |
| Temperatura de inflamación | 113°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Chloro-3-ethylphenol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación